Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Behåll och lös polära analyter med mycket vattenhaltiga mobila faser.
Behåll och lös upp polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolumner. Dessa kolonner ger utmärkt toppform, även med utmanande omvänd fasseparation med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser.
- Polär funktionell grupp i ändlocket ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar
- Ger överlägsen retention av polära föreningar
- Användbar i 100 % vattenhaltiga mobila faser
- Ingen förlust av prestanda eller stabilitet
- Kontrollerade sekundära interaktioner säkerställer optimal toppform för alla analyttyper
- Idealisk för kvantitativ analys av spårnivåer av polära analyter
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.