Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Har analyter med medelhög hydrofobicitet eller behöver en mindre hydrofob fas för att erhålla optimal retention? Dessa kolonner ger enastående känslighet och utmärkt toppform.
Brand:  Thermo Scientific™ 25203-034630
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10283653
  • 9430.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-08-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Analytisk kolonn
HPLC
5800 psi (400 bar)
2 till 9
220 m² /g
L7
Hypersil GULD
8%
Ja
4.6 mm
30 mm
3 μm
175Å
60 °C
C8
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner >
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.