Läs mer
BUCHI I-180 styrenhet för Rotavapor R-80
I-180 är ett lättanvänt gränssnitt för att bekvämt reglera ditt vakuum automatiskt. Öka kontrollen över förångningsprocessen genom att ställa in önskat vakuum och komma åt andra driftsätt.
15258.24 SEK - 24378.77 SEK
Produktkod | Brand | För användning med (utrustning) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | För användning med (utrustning) | Inkluderar | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30000610
|
BUCHI
11I1802 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Power Pack |
25755.00 SEK 24378.77 SEK / Varje Spara 1376.23 SEK 5% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30000645
|
BUCHI
11I1801 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Kommunikationskabel, Hållare |
16120.00 SEK 15258.24 SEK / Varje Spara 861.76 SEK 5% Av |
Beräknad leverans: 07-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
30000632
|
BUCHI
11I1800 |
Rotavapor R-80 V-80/180 Husdammsugare | Ventilenhet, Woulff-flaska, kommunikationskabel, slang |
25270.00 SEK 23919.88 SEK / Varje Spara 1350.12 SEK 5% Av |
Beräknad leverans: 07-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
30000634
|
BUCHI
11I1803 |
Rotavapor R-80 I-100 | Adapterkabel för I-180, I-100 strömförsörjning |
16485.00 SEK 15602.41 SEK / Varje Spara 882.59 SEK 5% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- Funktionell design uppfyller väsentliga behov av vakuumreglering
- Sparar resurser tack vare kontroll av vakuumpump
- Hög livslängd tack vare robust och hållbar design
- Användarvänlig och intuitiv hantering tack vare självförklarande användargränssnitt
- Enkel och exakt vakuumreglering
- Relevant information visas med ett ögonkast
- Hög tillförlitlighet tack vare centraliserad styrning av viktiga processparametrar
- Full processkontroll tack vare parameterövervakning
- Beprövad teknik för stora applikationer
Specifikationer
Kontrollergränssnitt |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BUCHI I-180 styrenhet för Rotavapor R-80