Läs mer
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvud
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvudet kan placeras var som helst med modulär design
102836.60 SEK - 125011.86 SEK
Specifikationer
Kanaler | 1 |
---|---|
Kontrolltyp | Digital variabel hastighet |
Flödeshastighet | 1 till 8000 ml/min. |
Motorhastighet | 0,1 till 650 rpm |
För användning med (applikation) | Vätskeöverföring, dispensering och doseringsapplikationer i laboratorie-, process- och industriella miljöer inklusive läkemedel, livsmedel& Drycker, mejeriprodukter, kemikalier, tillverkning och vattenbehandling |
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
13457109
|
Masterflex™
77970-40 |
Modulär drivenhet |
104585.00 SEK 102836.60 SEK / Varje Spara 1748.40 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
13467109
|
Masterflex™
77970-50 |
Washdown Modular Drive |
127015.00 SEK 125011.86 SEK / Varje Spara 2003.14 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
- I/P™ digitala pumpar ger robust prestanda och exakt digital kontroll
- Precisionsenheter har ett programmerbart dispenseringsintervall som låter dig ställa in fördröjningen mellan dispenseringscyklerna för bekväm, automatisk dispensering efter tid eller volym
- Programmerad kalibrering säkerställer dispensering och visningsnoggrannhet - enheten lagrar ett kalibreringsvärde per slangstorlek
- Flödeshastighet 0,0006 till 26 LPM med I/P slangar - flödeshastigheten beror på frekvensomriktarens varvtal, pumphuvud, antal pumphuvuden och slangstorlek
- Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge - kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopieringsdispensering eller volymdispensering
- Fjärrkontroll tillgänglig med analog kommunikation - spänning, ström och kontaktstängning
- Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
- Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
- Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetskontrollnoggrannhet
- Uppbäddningsförhållande: 6000:1
- Reversibel motor - töm slangarna före eller efter pumpning och pumpa vätska i båda riktningarna
- Kraftfull motor gör att två pumphuvuden kan staplas för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
- Stänkbeständig ABS-plastkontroll och epoxibehandlade drivhus i stål är IP33-klassade
Specifikationer
1 | |
1 till 8000 ml/min. | |
Vätskeöverföring, dispensering och doseringsapplikationer i laboratorie-, process- och industriella miljöer inklusive läkemedel, livsmedel& Drycker, mejeriprodukter, kemikalier, tillverkning och vattenbehandling | |
I/P™ Easy-Load Pumphuvud (77602-10) | |
(36.2 x 17.78 x 16.5 cm) | |
4,5 A vid 115 V och 2,5 A vid 230 V |
Digital variabel hastighet | |
0,1 till 650 rpm | |
3 | |
Accepterar I/P™ storlekar 26, 73, 82 | |
115/230 VAC |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Masterflex™ I/P™ Digital Modular Drive med Easy-Load™ Pumphuvud