Läs mer
ICAM-1/CD54 Antibody (MEM-111) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
1820.00 SEK - 4435.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | ICAM-1/CD54 |
|---|---|
| Klona | MEM-111 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18757353
|
Novus Biologicals
NB500-318 |
0.1 mg |
4435.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18501231
|
Novus Biologicals
NB500-318-25ug |
25 μg |
1820.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ICAM-1/CD54 Monoclonal specifically detects ICAM-1/CD54 in Human, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.Specifikationer
| ICAM-1/CD54 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Rat, Bovine | |
| BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 | |
| ICAM1 | |
| IgG2a | |
| Protein A purified |
| MEM-111 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Cancer, Cell Biology, Immunology | |
| P05362 | |
| 3383 | |
| Raji human Burkitt's lymphoma cell line (NM_000201.2). | |
| Primary | |
| 110 kDa |