Läs mer
IFN-gamma Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-11362-0.025mg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18607117
  • 2770.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
IFN-gamma Polyclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IFN-gamma
Polyclonal
PBS
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Feline
Purified
Western Blot, ELISA
Unconjugated
IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma
Recombinant feline IFN Gamma
0.025 mg
Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
3458
Store at 4°C. Do not freeze.