Läs mer
IFN-gamma Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2770.00 SEK - 8165.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IFN-gamma |
|---|---|
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Purified |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18607117
|
Novus Biologicals
NBP3-11362-0.025mg |
0.025 mg |
2770.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18610199
|
Novus Biologicals
NBP3-11362-0.1mg |
0.1 mg |
8165.00 SEK
0.10mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IFN-gamma Polyclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifikationer
| IFN-gamma | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Feline | |
| IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| Recombinant feline IFN Gamma | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| PBS | |
| 3458 | |
| IgG | |
| Affinity purified |