missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IFN-gamma Mouse anti-Chicken, Clone: MT6C2, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
3460.00 SEK - 11050.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IFN-gamma |
|---|---|
| Klona | MT6C2 |
| Koncentration | 0.5 mg/ml |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18368023
|
Bio-Techne
NBP3-18280-250UG |
250 μg |
3460.00 SEK
250µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18395072
|
Bio-Techne
NBP3-18280-1000UG |
1000 μg |
11050.00 SEK
1000µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IFN-gamma Monoclonal antibody specifically detects IFN-gamma in Chicken samples. It is validated for ELISA, ELISPOTSpecifikationer
| IFN-gamma | |
| 0.5 mg/ml | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Chicken | |
| IFG, IFI, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma | |
| Recombinant chicken IFN-gamma | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| MT6C2 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers | |
| 0.2 um filtered PBS | |
| 3458 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel