missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
IL6R Antibody (rhPM-1 (Tocilizumab)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
2810.00 SEK - 6070.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IL6R |
|---|---|
| Klona | rhPM-1 (Tocilizumab) |
| Utspädning | ELISA 1:100 - 1:2000, Immunofluorescence, Inhibition Activity |
| Användningsområden | ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Assays |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18266736
|
Novus Biologicals
NBP2-75193-0.025MG |
0.025 mg |
2810.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18214279
|
Novus Biologicals
NBP2-75193 |
0.2 mg |
6070.00 SEK
0.20mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IL6R Monoclonal specifically detects IL6R in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Activity.Specifikationer
| IL6R | |
| ELISA 1:100 - 1:2000, Immunofluorescence, Inhibition Activity | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Human | |
| This antibody was prepared by CDR grafting of mouse AUK 12-20 antibody onto a human framework regions. | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
| rhPM-1 (Tocilizumab) | |
| ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Assays | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| IL6R | |
| IgG κ | |
| Tocilizumab binds specifically to both the membrane bound and soluble forms of human IL-6R. The IL6 receptor is a protein complex consisting of an IL-6 receptor subunit (IL6R) and interleukin 6 signal transducer Glycoprotein 130. Interleukin 6 (IL6) is a potent pleiotropic cytokine that regulates cell growth and differentiation and plays an important role in immune response. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel