Läs mer
Cytiva PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-pärlor
Produktkod. 10380395 Handla allt Cytiva Produkter
Formatera:
0,2 ml rör med gångjärnslock
0,2 ml rör/platta
0,5 ml rör
Antal reaktioner:
96
100
480
Volym:
200 μL
500 μL
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
480 reaktioner
Varje
Produktkod. 10380395
Brand: Cytiva 27955701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förblandade, fördispenserade reaktionspärlor optimerade för att utföra standard PCR-amplifieringar. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-pärlor är stabila vid omgivningstemperatur.
  • puReTaq DNA-polymeras och reagenser med hög renhet ger robust prestanda med mycket låga nivåer av kontaminerande DNA
  • Tillverkningsprocessen låser prestanda för utmärkt reproducerbarhet med mindre risk för pipeteringsfel och kontaminering
  • Långsiktig omgivningstemperaturstabilitet förenklar frakten och tar bort alla behov av frysförvaring
  • Verifierad för realtids-PCR
  • Ready-To-Go innebär helt enkelt att lägga till mall-DNA och primers och cykla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur stabila pärlor innehållande∼ 2,5 enheter rekombinant PuReTaq DNA-polymeras, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisatorer, BSA och reaktionsbuffert, När en pärla rekonstitueras till en slutlig volym μpå 25 L, koncentrationen av varje dNTP
Formatera 0,2 ml rör/platta
Kvantitet 1 Kit
För användning med (applikation) Standard PCR
Antal reaktioner 96
Volym 200 μL
Produktbeteckning
  • PuReTaq
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Kompletterande information
  • UNKNOWN ACUTE-73.3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 73.3% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.