Läs mer
Iminodibenzyl 5-karbonylklorid, TRC
Produktkod. 30136595
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136595 10 g
30135359 1 g
30008116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI40810010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33948-19-5
Molekylformel C15 H12 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 257.71
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
IUPAC-namn 5,6-dihydrobenzo[b][1]bensasapin-11-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Formel vikt 257.0607