Läs mer
Imipramin hydroklorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Imipramine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 316.1706 |
| Procent renhet | >95% |