Läs mer
Imipramin N-oxidhydrat, TRC
Produktkod. 30405668
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405668 10 mg
30390555 100 mg
30401488 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405668 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI46600510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215681-42-7
Molekylformel C19H24N2O • x(H2O)
Molekylvikt (g/mol) 296.411802
Synonym 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimetylpropan-1-aminoxid; hydratera
LEDER CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imipramine N-Oxide Hydrate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Formel vikt 314.1994