Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mus immunsvarspanel, 80-plex
Beskrivning
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, möjliggör studier av immunfunktion hos möss genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med Luminex xMAP hjälp av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 cytokin-, kemokin- och tillväxtfaktormål samtidigt för effektiv profilering av immunsvar, upptäckt av biomarkörer och validering.
QuantiGene Plex Paneler testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Detta kit är inte kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner i QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, inkluderar:
- Äkta multiplexering—mäter 80 gener av intresse och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
- Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
- Standardiserad plattform—använder 96-brunnsplattformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX-system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
- Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
- Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
- Snabb leveranstid för denna katalogpanel för snabb leverans
Mål (80-plex): Il2ra, Il2, Il6, Ifng, Tnf, Il5, Il1a, Csf2, Il4, Il10, Il18, Vegfa, Il17a, Il1b, Il12a, Ccl2, Ccl7, Ccl11, Ccl5, Cxcl11, Il6ra, Ccl3, Ccl4, Il13, Il23a, Cxcr3, Il22, Il15, Il277 , Il33, Ifna1, Il28a, Il31, Cxcl1, Cxcl2, Csf3, Il3, Lep, Tnfsf11, Csf1, Lif, Il9, Btc, Cxcl5, Il25, Il1rl1, Il19, Cd27, Kdr, Ccl19, Cxcl16, Il16, Ccl22, Ccl12, Gzmb, Ccl27a, Ccl24, Ccl17, Ccl25, Cxcl13, Il7r, Il7, Tslp, Tnfsf13b, Il12b, Il21, Gzma, Cd274, Ctla4, Cxcl9, Havcr2, Lag3, Ifna2, Ifnb1, Hgf, Tnfrsf12a, Ppib, Hprt, Gapdh, Gusb
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA. De möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering.
QuantiGene Plex Panelerna består av två komponenter: ett mål-specifikt probset och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och grenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och med denna specifika panel möjliggör man mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar inom analysforskning inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet för siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst göras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| För användning med (applikation) | QuantiGene Genuttrycksanalys |
| För användning med (utrustning) | Luminex Instrument |
| Innehåll och lagring | Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas). Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C. Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses. |
| Produktlinje | QuantiGene™ Plex |
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Frakt skick | Våt is |
| Provtyp | Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Visa mer |