Läs mer
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Mus immunsvarspanel, 80-plex
Produktkod. 17942181
Change view
Kvantitet:
1 tallrik
10 plattor
3 plåtar
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942181 10 plattor
17911981 1 tallrik
17932071 3 plåtar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17942181 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer QGP38020064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885000.00 SEK
    699150.00 SEK / Paket med 10
    Save 185850.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
De QuantiGene Plex Mus Immune Response Panel, 80-plex, möjliggör studier av immunfunktion hos möss genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi i kombination med grenad DNA-signalförstärkning.
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, möjliggör studier av immunfunktion hos möss genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med Luminex xMAP hjälp av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 cytokin-, kemokin- och tillväxtfaktormål samtidigt för effektiv profilering av immunsvar, upptäckt av biomarkörer och validering.
QuantiGene Plex Paneler testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Detta kit är inte kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nej. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som behövs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, möjliggör studier av immunfunktion hos möss genom att analysera 80 RNA-mål i en enda brunn med hjälp Luminex xMAP av teknik i kombination med förgrenad DNA-signalförstärkning. Analysera 80 cytokin-, kemokin- och tillväxtfaktormål samtidigt för effektiv immunresponsprofilering, biomarkörupptäckt och validering.
QuantiGene Plex Panelerna testas noggrant för målkombination, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Detta kit är inte kompatibelt med instrumentet MAGPIX .
Denna panel används i kombination med QuantiGene Plex Assay Kit (Cat. Nr. QP1013), som innehåller alla buffertar, plattor och detektionsreagenser som krävs för att utföra analysen i 96-brunnsplattor.
Funktioner i QuantiGene Plex Mouse Immune Response Panel, 80-plex, inkluderar:
  • Äkta multiplexering—mäter 80 gener av intresse och hushållande gener i samma brunn utan korsreaktivitet
  • Anpassning av svåra provtyper—fungerar med nedbrutet och korslänkat RNA i FFPE-vävnader och blod
  • Standardiserad plattform—använder 96-brunns-plattformat kompatibelt med Luminex 200, FLEXMAP 3D, och INTELLIFLEX system (384-brunnsformat tillgängligt på begäran)
  • Ett enkelt arbetsflöde—använder ett ELISA-liknande arbetsflöde med direkt hybridisering av transkript till pärlor och transkriptmärkning (förgrenad DNA-signalförstärkning och PE-avläsning)
  • Anpassa med validerade mål—om alternativa mål behövs i denna panel, välj från vårt stora lager av över 22 000 gener för att skapa anpassade forskningspaneler
  • Snabb leveranstid för denna katalogpanel för snabb leverans
Mål (80-plex): Il2ra, Il2, Il6, Ifng, Tnf, Il5, Il1a, Csf2, Il4, Il10, Il18, Vegfa, Il17a, Il1b, Il12a, Ccl2, Ccl7, Ccl11, Ccl5, Cxcl11, Il6ra, Ccl3, Ccl4, Il13, Il23a, Cxcr3, Il6 22, Il15, Il27, Il33, Ifna1, Il28a, Il31, Cxcl1, Cxcl2, Csf3, Il3, Lep, Tnfsf11, Csf1, Lif, Il9, Btc, Cxcl5, Il25, Il1rl1, Il19, Cd27, Kdr, Ccl19, Cxcl16, Il16, Ccl22, Ccl12, Gzmb, Ccl27a, Ccl24, Ccl17, Ccl25, Cxcl13, Il7r, Il7, Tslp, Tnfsf13b, Il12b, Il21, Gzma, Cd274, Ctla4, Cxcl9, Havcr2, Lag3, Ifna2, Ifnb1, Hgf, Tnfrsf12a, Ppib, Hprt, Gapdh, Gusb
Panel- och signalförstärkningsteknologi
QuantiGene Plex Analyser är hybridiseringsbaserade analyser för direkt kvantifiering av RNA från celllysater, vävnadshomogenater eller renat RNA. De möjliggör mätning av flera mål i samma brunn via multiplexering.
QuantiGene Plex panelerna innehåller två komponenter: en målspecifik probuppsättning och magnetiska fångstpärlor. De målspecifika proberna används för att fånga det RNA av intresse, och förgrenad DNA-teknik förstärker sedan de fluorescerande signalerna, som läses med ett Luminex xMAP instrument. Den fluorescerande signalen är direkt proportionell mot mängden mål-mRNA som finns i provet. Detta möjliggör (relativ) kvantifiering av genuttryck och möjliggör med denna specifika panel mänsklig immunprofilering. Detaljerad och steg-för-steg-dataanalys underlättas av QuantiGene Plex dataanalysappen.
Användningsområden
QuantiGene Plex Tillämpningar för analysforskning inkluderar genomslagsscreening av läkemedelskandidater, verifiering av biomarkörer, effektivitet för siRNA-knockdown, prospektiv och/eller retrospektiv analys av kliniska prover, validering av mikroarrayer, prediktiv toxikologi samt detektion av translokationer och fusionsgener. Generellt kan vilken multiplexanalys som helst utföras med QuantiGene Plex analyser, oberoende av art eller provtyp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
För användning med (applikation) QuantiGene Genuttrycksanalys
För användning med (utrustning) Luminex Instrument
Innehåll och lagring
Målspecifika sonduppsättningar och magnetiska fångstpärlor (förblandade och redo att användas).
Förvara sonduppsättningen och fånga upp pärlor vid 4 °C.
Frys inte infångningspärlorna, eftersom de kan skadas om de fryses.
Produktlinje QuantiGene™ Plex
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 10 plattor
Frakt skick Våt is
Provtyp Renat RNA, cell/blod/FFPE-lysat, vävnadshomogenat
Detektionsmetod fluorescens
Forskningsområde Immunologi
Art Mus