Läs mer
Brady™ Etiketter för kontinuerliga rullar för bläckstrålepolypropen
Detta polypropenmaterial är idealiskt för fullfärgsidentifiering och streckkodstillämpningar där motstånd mot flytande kväve, autoklavförhållanden och starka kemikalier krävs.
2020.00 SEK - 2525.00 SEK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17545146
Visa dokument
Brady™
153652
57 mm
2020.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
17535146
Visa dokument
Brady™
153651
102 mm
2525.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Perfekt för laboratorieidentifiering där etiketter kan komma i kontakt med starka kemikalier
  • Designad för rullbläckstråleskrivare
  • Drifttemperatur på -112 till 158 °F (-80 till 70 °C)
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Permanent akryl
Matte
Polypropen (B-7425J)
Säkerhetsetikett
Streckkodsmärkning, kall temperatur och laboratoriemärkning, allmän identifiering
-80 °C
0,6 tum
2011/65/EU och 2015/863
Vitt
Kontinuerligt
Bläckstråle
Icke-steril
J2000 och J4000 bläckstråleskrivare
0.13 mm
15 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ Etiketter för kontinuerliga rullar för bläckstrålepolypropen