Läs mer
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse
Elektrodkablar att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till någon Mettler Toledo mätare med kompatibel kontakt.
Brand: Mettler Toledo™ 30281899
1178.23 SEK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Löstagbar
- Återanvändbar
Specifikationer
MultiPin-BNC/1 x 4mm banan | |
Att ansluta Mettler Toledo InLab sensorer till valfri mätare | |
1.2 m |
Mettler Toledo InLab Sensorer | |
4 ft. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkablar: MultiPin™ Förbindelse > Kontakt: BNC/1 x 4 mm banan; Längd: 1,2 m (4 fot)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering