Läs mer
Kartell™ Inbyggda tvättflaskor
Produktkod. 11994359
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11994359 500 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 11994359 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0163400
I lager
Tillverkad av flexibel genomskinlig polyeten. Kartell™ Integral tvättflaskor är lätta att klämma och greppa.
  • Integralt gjutet rör
  • Utmatningsspets, som är försedd med PE-förslutningslock, kan skäras ned för att öka flödet
  • Locket kan även användas med flaskor serie 15801 - 1631
  • Specialform för lätt grepp och stabilitet
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Inkluderar Förslutning och utmatningsspets
Material Polyeten
Antal per förpackning 1 vardera
Trådstorlek (metrisk) GL32
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 178 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Sprayflaska