Läs mer
Invitrogen™ AccuPrime™ GC-rikt DNA-polymeras
Beskrivning
Innehåller
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase (100μL, at 2U/μL) is supplied with two 5X reaction buffers and a separate vial (1mL) of 50mM MgSO4 . Both buffers contain dNTPs, MgSO4 , and AccuPrime accessory proteins. Reaction buffer A (1mL) is for genomic targets. Reaction buffer B (1mL) is for use with cDNA, plasmid, or lambda targets. Sufficient reagents are provided for 200 amplification reactions of 25μL each (at 1 unit of enzyme per reaction).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase är designat för att ge högutbyte, högspecificitetsförstärkning av svårförstärkta mallar, såsom de med> 65 % GC-halt. Satsen erbjuder ett urval av buffertar för amplifiering av genomiska DNA-mål (buffert A) eller icke-GC-rika cDNA-, plasmid- och lambda-baserade mål (buffert B).
AccuPrime GC-Rich DNA Polymerase funktioner
- Hög avkastning för mål upp till 5 kb i längd
- AccuPrime tillbehörsproteiner för förbättrad PCR-specificitet
- Känslighet ner till 5 ng mall-DNA
Robusta och specifika förstärkningar
De AccuPrime buffertar innehåller termostabila proteiner som förbättrar primer-mallhybridisering under PCR, vilket ökar reaktionens specificitet. Själva polymeraset, från archaebacterium Pyrolobus fumarius , har en fem gånger bättre processivitet änTaq DNA-polymeras och förblir aktivt även efter 4 timmar vid 95 °C.
Enhetsdefinition
En enhet av AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att införliva 10 nmol dNTP i syraolösligt material på 30 minuter. vid 74 °C.
Beställningsinfo
Godkänd för transport på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras (1 x 500μ L vid 2 U/μ L) • 5X AccuPrime GC-rik buffert A (1 x 5 mL) • 5X AccuPrime GC-rik buffert B (1 x 5 mL) • 50 mM MgS04 (1 x 5 ml) Butik på– 20 °C. |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Polymeras | AccuPrime GC-rikt DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Kvantitet | 1 000 reaktioner |
| Frakt skick | Våt eller tor ris |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Trohet (mot Taq) | 2X |
| Hot Start | Inbyggd varmstart |
| Antal reaktioner | 1000 reaktioner |
| Visa mer |