Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiserad lösning Produktkod.: 11383757
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiserad lösning
Produktkod. 11383757
4 L, 4 L
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Produktkod. 11383757
Brand: Thermo Scientific Chemicals 035634.K7
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
Jod, 0,1N standardiserad lösning används för noggrann volymetrisk analys. Det används också som desinfektionsmedel och antibakteriellt medel i lösningar, tinkturer och salvor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
Fysisk form Liquid
Löslighet Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether
IUPAC-namn diiodine
Kvantitet 4 L
Formel vikt 253.81
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Iodine: 1.3%, Potassium iodide: 2.5%, Water: 96.2%
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerW04L001 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum07/09/2025 Produktkod035634.K7
PartinummerU20L029 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2025 Produktkod035634.K7
PartinummerS13L007 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/06/2025 Produktkod035634.K7,035634.K2
PartinummerS13L015 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/06/2025 Produktkod035634.K7,035634.K2
PartinummerN11L004 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum16/06/2025 Produktkod035634.K7,035634.K2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Jod, 0,1N standardiserad lösning >