Läs mer
Iridium black, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
5219.00 SEK - 19685.30 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7439-88-5 |
|---|---|
| Molekylformel | Ir |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.22 |
| MDL-nummer | MFCD00011062 |
| InChI-nyckel | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
| PubChem CID | 23924 |
| ChEBI | CHEBI:49666 |
| IUPAC-namn | iridium |
| LEDER | [Ir] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15432877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.ME |
500mg |
5219.00 SEK
500mg |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15412877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047150.04 |
2g |
19685.30 SEK
2g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| Ir | |
| MFCD00011062 | |
| ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
| CHEBI:49666 | |
| [Ir] |
Specifikationer
| Iridium black | |
| (metals basis) | |
| MFCD00011062 | |
| ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
| [Ir] | |
| 192.22 | |
| CHEBI:49666 |
| 7439-88-5 | |
| Ir | |
| UN3089 | |
| GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
| iridium | |
| 23924 | |
| 99.95% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P264b-P280-P305+P351+P338-P370+P378q
H228-H319-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-095-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures