Läs mer
Irinotecan hydroklorid
Produktkod. 15473449
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473449 50 mg 50mg
15463449 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60743.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Topoisomeras I-hämmare | CAS: 100286-90-6 | C33H39ClN4O6 | 623,15 g/mol
Topoisomeras I-hämmare
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100286-90-6
Molekylformel C33H39ClN4O6
Molekylvikt (g/mol) 623.15
MDL-nummer MFCD01862255
InChI-nyckel GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Synonym irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
PubChem CID 74990
ChEBI CHEBI:5971
IUPAC-namn hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
LEDER [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Irinotecan hydrochloride
Färg Gult
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,5091
Löslighetsinformation Löslig i DMSO eller DMF vid cirka 20 mg/ml; Sparsamt löslig i vattenbaserade buffertar; /n
Formel vikt 623.14
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Irinotecan hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning