Läs mer
Irinotecan hydrochloride, Thermo Scientific™
Topoisomerase I inhibitor
2036.41 SEK - 6287.28 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 100286-90-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C33H39ClN4O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 623.15 |
| MDL-nummer | MFCD01862255 |
| InChI-nyckel | GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N |
| Synonym | irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe |
| PubChem CID | 74990 |
| ChEBI | CHEBI:5971 |
| IUPAC-namn | hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15473449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60743.MF |
50mg |
2036.41 SEK
50mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15463449
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60743.MD |
250mg |
6287.28 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 100286-90-6 | |
| 623.15 | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| 74990 | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride |
| C33H39ClN4O6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| CHEBI:5971 | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O |
Specifikationer
| Irinotecan hydrochloride | |
| C33H39ClN4O6 | |
| 14,5091 | |
| Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml; Sparingly soluble in aqueous buffers; /n | |
| [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O | |
| 623.15 | |
| CHEBI:5971 |
| 100286-90-6 | |
| MFCD01862255 | |
| irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe | |
| GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N | |
| hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride | |
| 74990 | |
| 623.14 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : DW1061000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
- Irinotecan hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride