Läs mer
Iron(III) sulfate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. 11390989
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390989 5 g 5g
11300999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10028-22-5
Molekylformel Fe2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 399.858
MDL-nummer MFCD00011007
InChI-nyckel RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Synonym ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC-namn iron(3+);trisulfate
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(III) sulfate
Smältpunkt 480°C (decomposition)
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Merck Index 14,4032
Löslighetsinformation Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol; Almost insoluble in acetone and ethyl acetate; Insoluble in sulfuric acid and ammonia.
Formel vikt 399.87
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.097 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(III) sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..