Läs mer
Järnstandard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Beskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Fe | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iron Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analyscertifikat | Claritas PPT™ Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels. |
| CAS Min % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| CAS Max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Molekylformel | Fe |
| MDL-nummer | MFCD00010999 |
| Teknik | ICP-MS |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1000 ug/mL Iron
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitric acid, iron
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Järnstandard för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering