Läs mer
Chemsplash Bestrålad Zip Labcoat PB(6B) tumöglor, elastisk manschett
Levereras gamma Steril Bestrålad och dubbelförpackad. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder med tumöglor.
6930.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Renrumsoveraller |
---|---|
Kön | Unisex |
Material | Mikroporöst komposittyg |
Färg | Vitt |
Midja stil | Lösa |
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
30058345
![]() |
Chemsplash
2637.400.004 |
Liten |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
30058288
![]() |
Chemsplash
2637.400.005 |
Intermediär |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
30058365
![]() |
Chemsplash
2637.400.006 |
Betydande |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
30058188
![]() |
Chemsplash
2637.400.007 |
X-large |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
30058285
![]() |
Chemsplash
2637.400.008 |
2X-large |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
30058156
![]() |
Chemsplash
2637.400.009 |
3X-large |
6930.00 SEK
Paket med 50 |
Beräknad leverans: 25-03-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Chemsplash Labbrock
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- GAMMA bestrålad och dubbelpåsad
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter med tumöglor
- Vik över krage
- Silikon- och latexfri, PFAS-fri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat levereras GAMMA Sterile Bestrålat och dubbelpåsar. Tillverkad av Chemsplash tyget är mjukt och mikroporöst och ger styrka och motståndskraft mot kemiskt stänk och damm. Denna labbrock har en 2/3-längd design med krage och dragkedja, samt elastiska handleder med tumöglor för extra bekvämlighet. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5–9. Chemsplash tillbehör skyddar bäraren från miljön eller miljön från bäraren, designade för maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Renrumsoveraller | |
Mikroporöst komposittyg | |
Lösa | |
Krage | |
Sydd | |
Vätska |
Unisex | |
Vitt | |
Öppna | |
Slipsar | |
Sterila | |
Klass 100-100 000 (ISO 5-8) |