Läs mer
Isonicotinsyrahydrazid, 98+%
Produktkod. 11428870
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428870 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11428870 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10583.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 54-85-3 | C6H7N3O | 137,142 g/mol
Används för fluorescerande HPLC-detektion av delta 4-3-ketosteroider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-85-3
Molekylformel C6H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 137.142
MDL-nummer MFCD00006426
InChI-nyckel QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoniazid, isonicotinic acid hydrazide, isonicotinohydrazide, rimifon, isoniazide, nydrazid, isonicotinic hydrazide, laniazid, isonicotinylhydrazine, andrazide
PubChem CID 3767
ChEBI CHEBI:6030
IUPAC-namn pyridin-4-kolhydrazid
LEDER C1=CN=CC=C1C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isonicotinic acid hydrazide
Smältpunkt 169 °C till 174 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 119374
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,5186
Formel vikt 137.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.