Läs mer
Isosorbide mononitrate, 98+%, Thermo Scientific™
A coronary vasodilator that does not require hepatic biotransformation
3104.69 SEK - 6676.76 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 16051-77-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C6H9NO6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.139 |
| MDL-nummer | MFCD00143462 |
| InChI-nyckel | YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N |
| Synonym | isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate |
| PubChem CID | 27661 |
| ChEBI | CHEBI:6062 |
| IUPAC-namn | [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| LEDER | C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15405859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.09 |
10g |
3104.69 SEK
10g |
Beräknad leverans: 14-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15415859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63674.14 |
25g |
6676.76 SEK
25g |
Beräknad leverans: 14-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 16051-77-7 | |
| 191.139 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| 27661 | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate |
| C6H9NO6 | |
| MFCD00143462 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| CHEBI:6062 | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O |
Specifikationer
| Isosorbide mononitrate | |
| C6H9NO6 | |
| UN3251 | |
| isosorbide mononitrate, isosorbide 5-mononitrate, monosorbitrate, imdur, elantan, monoket, mononit, corangin, ismn, isosorbide 5-nitrate | |
| C1C(C2C(O1)C(CO2)O[N+](=O)[O-])O | |
| 191.139 | |
| CHEBI:6062 | |
| ≥98% |
| 16051-77-7 | |
| MFCD00143462 | |
| 14,5225 | |
| YWXYYJSYQOXTPL-SLPGGIOYSA-N | |
| [(3S,3aR,6R,6aS)-3-hydroxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan-6-yl] nitrate | |
| 27661 | |
| 191.14 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H228-H302
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ISOSORBIDE-5-MONONITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 240-197-2
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ4386500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures