Läs mer
Isradipine, 98+%, Thermo Scientific™
L-type calcium channel blocker
1713.70 SEK - 7244.28 SEK
Kemiska identifierare
CAS 75695-93-1
Molekylformel C19H21N3O5
Molekylvikt (g/mol) 371.39
MDL-nummer MFCD00153820
InChI-nyckel HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
Synonym isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
PubChem CID 3784
IUPAC-namn 3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15426079
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63920.MA
10mg
1713.70 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15436079
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63920.MF
50mg
7244.28 SEK
50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Isradipine is a L-type calcium channel blocker, Isradipine has anti-atherosclerotic effects in animals and improves endothelium-mediated nitric oxide (NO)-dependent vasodilation in vitro. Additional studies indicate that Isradipine may provide a neuroprotective effect in a rat model of focal ischemia and that Isradipine produces a dose-dependent sparing of dopamine neuronal fibers and cell bodies.
Solubility
Soluble in DMSO
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
75695-93-1
371.39
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
3784
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
C19H21N3O5
MFCD00153820
isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Specifikationer
Isradipine
C19H21N3O5
14,5240
Soluble in DMSO
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC2=NON=C12)C(=O)OC(C)C
371.39
371.39
75695-93-1
MFCD00153820
isradipine, dynacirc, isradipin, lomir, isrodipine, prescal, dynacirc cr, esradin, clivoten, dynacrine
HMJIYCCIJYRONP-UHFFFAOYNA-N
3-methyl 5-propan-2-yl 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
3784
≥98%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer