Läs mer
ITL BioMedical Safety SubCulture Unit
Produktkod. 15235636
Encompass_Preferred
Change view
Produkttyp:
Enhet för säkerhetssubkultur
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. Produkttyp unitSize
15235636 Enhet för säkerhetssubkultur Paket med 60
1 options
Produktkod. 15235636 Leverantör ITL BioMedical Leverantörsnummer A100720
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Needleless safety device for subculturing blood culture bottles.
Used to transfer sample from positive blood culture bottles for further testing, bringing a new level of safety to microbiology labs.
  • Easy to use and versatile
  • Two procedure options to obtain samples for further testing: drop sample method and syringe method
  • Neither method requires needle which reduces the risk of potential needle stick injury
  • Does not contain latex
  • Compatible fit with various culture bottles
  • Limits exposure to gas or culture discharge
  • Single use only
Specifikationer
Produkttyp Enhet för säkerhetssubkultur