Läs mer
Ivabradin-d3 hydroklorid, TRC
Produktkod. 30403756
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403756 10 mg
30403216 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI94050210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1217809-61-4
Molekylformel C27 2H3 H33 N2 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 508.06
Synonym 3-[3-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienyl]methyl-(trideuteriomethyl)amino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one hydrochloride, Ivabradine-d3 Hydrochloride, Ivabradine-D3 Hydrochloride (N-methyl D3)
IUPAC-namn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]metyl-(trideuteriometyl)amino]propyl]-7,8-dimetoxi-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; hydroklorid
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivabradine hydrochloride N-methyl-d3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1/i1D3;
Formel vikt 507.2579