Läs mer
Ivabradinhydroklorid, TRC
Produktkod. 17994865
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994865 5 mg
17960835 100 mg
17954785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI9405005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148849-67-6
Molekylformel C27 H36 N2 O5 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 505.05
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrochloride (1:1), 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride, (S)-, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Bicyclo[4.2.0]octane, 2H-3-benzazepin-2-one deriv., Ivabradine hydrochloride
IUPAC-namn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-bicyklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienyl]metyl-metylamino]propyl]-7,8-dimetoxi-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; hydroklorid
LEDER Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ivabradine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
Formel vikt 504.2391
Procent renhet >95%