Läs mer
Ivermectin, Thermo Scientific™
436.21 SEK - 1118.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 70288-86-7
Molekylformel C48H74O14
Molekylvikt (g/mol) 875.106
MDL-nummer MFCD00869511
InChI-nyckel AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonym ivermectin
PubChem CID 122172888
LEDER CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15445079
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62777.MD
250mg
436.21 SEK
250mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15435079
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62777.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1246.33 SEK
1118.65 SEK / 1g
Save 127.68 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor.
Solubility
Soluble in methyl ethyl ketone (50 mg/ml), and DMSO (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C.
Specifikationer
Kemiska identifierare
70288-86-7
875.106
AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
122172888
C48H74O14
MFCD00869511
ivermectin
CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Specifikationer
Ivermectin
C48H74O14
UN2811
ivermectin
AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
875.106
875.11
70288-86-7
MFCD00869511
14,5248
Soluble in methyl ethyl ketone (50mg/ml),and DMSO (50 mM).
CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
122172888
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H300-H360-H319
Fatal if swallowed.
May damage fertility or the unborn child.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P501c
H300-H319-H360
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 274-536-0
missing translation for 'rtecsNumber' : IH7891500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer