Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Mantlade extraktionshuvuden Enl. Till Knöfler-Böhm
Produktkod. 10315741
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10315741 30 ml Varje
10768271 500 ml Varje
10819510 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10315741 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05410125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 SEK
    2009.84 SEK / Paket med 1
    Save 335.16 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Mantlade utdragare enl. enligt DIN 12604
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Duran Glas