Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Mantlade extraktionshuvuden Enl. Till Knöfler-Böhm
Produktkod. 10819510
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10819510 250 ml Varje
10315741 30 ml Varje
10768271 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10819510 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05410149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    2799.36 SEK / Paket med 1
    Save 460.64 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Mantlade utdragare enl. enligt DIN 12604
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Duran Glas