Läs mer
Justrite™ Pressa flaskan
Kapacitet (metrisk):
473 mL
946 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lufttät minskar spill
- Tillverkad av polyeten med rostfri ståltråd som gör att skaftet kan formas för att nå svåråtkomliga områden.
- Flaskan och skaftet är lågdensitetspolyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 473 ml (16 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 473 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 3 tum |
| Inkluderar | Rostfri ståltråd inuti skaft |
| Material | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 191 mm |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 76 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion