Läs mer
Justrite™ Pressa flaskan
Produktkod. 11944967
Change view
Kapacitet (metrisk):
473 mL
946 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11944967 946 mL Varje
10019791 473 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11944967 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.26 SEK
    359.11 SEK / Paket med 1
    Save 116.15 SEK
    24% Av
Dispensera en ström av brandfarlig vätska direkt på en liten komponent eller underenhet. Klämflaskan och skaftet är gjorda av lågdensitetspolyeten.
  • Lufttät minskar spill
  • Tillverkad av polyeten med rostfri ståltråd som gör att skaftet kan formas för att nå svåråtkomliga områden.
  • Flaskan och skaftet är lågdensitetspolyeten
Specifikationer
Kapacitet 946 ml (32 oz.)
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Färg Vitt
Diameter (engelska) 3,5 tum
Inkluderar Rostfri ståltråd inuti skaft
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 232 mm
Höjd (engelska) 9,12 tum.
Diameter (metrisk) 89 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 32 oz.