Läs mer
Justrite™ Pressa flaskan
Produktkod. p-119323
Kapacitet (metrisk):
473 mL
946 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10019791
Brand: Justrite™ 14009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera en ström av brandfarlig vätska direkt på en liten komponent eller underenhet. Klämflaskan och skaftet är gjorda av lågdensitetspolyeten.
  • Lufttät minskar spill
  • Tillverkad av polyeten med rostfri ståltråd som gör att skaftet kan formas för att nå svåråtkomliga områden.
  • Flaskan och skaftet är lågdensitetspolyeten
Specifikationer
Kapacitet 473 ml (16 oz.)
Kapacitet (metrisk) 473 mL
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Färg Vitt
Diameter (engelska) 3 tum
Inkluderar Rostfri ståltråd inuti skaft
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 191 mm
Höjd (engelska) 7,5 tum
Diameter (metrisk) 76 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras