Läs mer
Kanamycin disulfate, 700μg/mg, Thermo Scientific™
1088.31 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 64013-70-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C18H40N4O19S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 680.647 |
| MDL-nummer | MFCD00143916 |
| InChI-nyckel | OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N |
| Synonym | Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate |
| PubChem CID | 24721551 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
| LEDER | C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15428389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66856.06 |
5g |
1088.31 SEK
5g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 64013-70-3 | |
| 680.647 | |
| OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N | |
| 24721551 | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| C18H40N4O19S2 | |
| MFCD00143916 | |
| Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid |
Specifikationer
| Kanamycin disulfate | |
| 64013-70-3 | |
| Light and moisture sensitive | |
| MFCD00143916 | |
| Soluble in aqueous solutions | |
| C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
| 680.647 | |
| 680.65 |
| 700μg/mg | |
| Colorless | |
| C18H40N4O19S2 | |
| Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate | |
| OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N | |
| (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid | |
| 24721551 |
Säkerhet och hantering
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold; Store under Argon