Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Elektrolyt AG-H, för Karl Fischer Titrering med Coulometri, Fisher Chemical
Produktkod. 10592785 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10592785 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10592785 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2530/08
Specifikationer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aqualine Electrolyte AG-H
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Amylalcohol, 2-Amino-2-methyl-1-propanol, 2, 4, 6-Collidine, Sulfur dioxide, Iodine