Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Lösningsmedel, för Karl Fischer Titrering med volym, Fisher Chemical™
Produktkod. 10264390 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
2,5 l
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10264390 2,5 l 2.5 L
10101580 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10264390 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2100/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel för tvåkomponentsystem; Pyridinfri
  • Används tillsammans med Aqualine™ titrant för tvåkomponents volumetrisk Karl Fischer analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aqualine™ Solvent
Namnnotering Karl Fischer Reagent
Färg Färglös
CAS 7446-09-5, 288-32-4
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2,5 l
MDL-nummer 81734
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
UN-nummer 1992