Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Titrant 2, för Karl Fischer Titrering efter volym, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 64°C |
| Färg | Svart till rött |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |