Läs mer
Karl Fischer Aqualine™ Vatten Standard 0,2mg, för Karl Fischer Titrering, Fisher Chemical
Produktkod. 10609103 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
40 mL
Förpackningsstorlek:
40ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10609103 40 mL 40ml
1 options
Produktkod. 10609103 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer K/2740/99
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -34°C
Kokpunkt 138.5°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 40 mL
MDL-nummer 240423
Förpackning Ampull