Läs mer
Alfa Aesar™ Karl Fischer Coulometric AG-Oven, anolyte solution, for use with oven
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karl Fischer Coulometric AG-Oven |
| Namnnotering | anolyte solution, for use with oven |
| Kokpunkt | 65°C |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 0.970g/mL |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 6 x 500 ml |
| UN-nummer | UN3286 |