Läs mer
Karl Fischer Reagens, 8 komponenter, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
6 x 1 l
Beskrivning
- Lösningar framställs med råmaterial som uppfyller eller överträffar kraven från American Chemical Society
- Där det inte finns några ACS-specifikationer används kemikalier med högsta tillgängliga renhet
- Alla vattenlösningar framställs med högrent, avjoniserat vatten som uppfyller kraven för ASTM typ 1 vatten av reagenskvalitet
- Exakta produktions- och kvalitetskontrollregister upprätthålls, vilket ger spårbarhet för råvaror
- Alla lösningar är garanterade att uppfylla etikettspecifikationerna
- Alla lösningsetiketter uppfyller eller överträffar alla ISO , DOT och OSHA-föreskrifter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Karl Fischer Reagent |
| CAS | 7446-09-5, 109-86-4, 110-86-1, 7553-56-2 |
| Kvantitet | 6 x 1 l |
| UN-nummer | UN1993 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Karl-Fischer reagent one-component
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methoxyethanol; ethylene glycol monomethyl ether, pyridine, iodine, sulphur dioxide