Läs mer
Karl Fischer Reagenslösning A, för pyridinbaserad volumetrisk KF-titrering (pyridin, svaveldioxid, metanol), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15695110 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 l
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Produktkod. 15695110
Brand: Honeywell-Fluka 361161L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för pyridinbaserad volumetrisk Karl Fischer titrering (pyridin, svaveldioxid, metanol)
  • Lösningar framställs med råmaterial som uppfyller eller överträffar kraven från American Chemical Society
  • Där det inte finns några ACS-specifikationer används kemikalier med högsta tillgängliga renhet
  • Alla vattenlösningar framställs med högrent, avjoniserat vatten som uppfyller kraven för ASTM typ 1 vatten av reagenskvalitet
  • Exakta produktions- och kvalitetskontrollregister upprätthålls, vilket ger spårbarhet för råvaror
  • Alla lösningar är garanterade att uppfylla etikettspecifikationerna
  • Alla lösningsetiketter uppfyller eller överträffar alla ISO , DOT och OSHA-föreskrifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Karl Fischer reagent solution A
Densitet 1.01g/mL
Kvantitet 1 l
Flampunkt 16°C (60.8°F)
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
Förpackning Glasflaska
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Karl Fischer reagent solution A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol, pyridine,sulphur dioxide