Learn More
KCNK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 27113-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16825405
  • 1645.54 SEK / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Potassium channels play a role in many cellular processes including maintece of the action potential, muscle contraction, hormone secretion, osmotic regulation, and ion flow. This gene encodes one of the members of the superfamily of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. The encoded protein homodimerizes and functions as an outwardly rectifying channel. It is expressed primarily in neural tissues and is stimulated by membrane stretch and polyunsaturated fatty acids.
Spezifikation
Spezifikation
KCNK4
Polyclonal
Unconjugated
KCNK4
K2p4.1, KCNK4, TRAAK, TRAAK1, Two pore K(+) channel KT4.1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
116489, 16528, 50801
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
G3V8V5, O88454, Q9NYG8
KCNK4
KCNK4 Fusion Protein Ag25931
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KCNK4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt