Läs mer
Ketokonazol, 98 %
Codice prodotto. 15425619
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15425619 25 g 25g
15415619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15425619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63367.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Potent hämmare av cytokrom P450c17 | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 534,452 g/mol
Ketokonazol används för att behandla candidiasis, kronisk mukokutó candidiasis, oral svamp, candiduri, blastomykos, coccidioidomykos, histoplasmos, kromomikos och paracoccidioidomykos. Ketokonazol är ett svampdödande medel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Ketokonazol används för att behandla candidiasis, kronisk mukokutó candidiasis, oral svamp, candiduri, blastomykos, coccidioidomykos, histoplasmos, kromomikos och paracoccidioidomykos. Ketokonazol är ett svampdödande medel.
Löslighet
Löslig i DMSO, etanol, kloroform, vatten och metanol.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65277-42-1
Molekylformel C26H28Cl2N4O4
Molekylvikt (g/mol) 534.452
MDL-nummer MFCD00058579
InChI-nyckel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-namn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
LEDER CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Ketoconazole
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,5302
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, etanol, kloroform, vatten och metanol.
Formel vikt 531.43
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.