Läs mer
Ketoconazole, 98%, Thermo Scientific™
Potent inhibitor of cytochrome P450c17
2025.28 SEK - 6932.70 SEK
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15415619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63367.06 |
2025.28 SEK
5g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15425619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63367.14 |
25g |
6932.70 SEK
25g |
Beräknad leverans: 31-07-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsKetoconazole is used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. Ketoconazole is an antifungal agent.
Solubility
Soluble in DMSO, ethanol, chloroform, water, and methanol.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.