Läs mer
Ketotifen fumarate, 99%, Thermo Scientific™
734.44 SEK - 1925.13 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 34580-14-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C23H23NO5S |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.499 |
| MDL-nummer | MFCD00079394 |
| InChI-nyckel | YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N |
| Synonym | ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro |
| PubChem CID | 5282408 |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
| LEDER | CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15485889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.MD |
250mg |
734.44 SEK
250mg |
Beräknad leverans: 09-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15475889
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63708.03 |
1g |
1925.13 SEK
1g |
Beräknad leverans: 28-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (10 mg/ml), DMSO (100 mM), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 34580-14-8 | |
| 425.499 | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| 5282408 | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O |
| C23H23NO5S | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one |
Specifikationer
| Ketotifen fumarate | |
| C23H23NO5S | |
| 14,5307 | |
| Soluble in water (10mg/ml),DMSO (100 mM),and methanol. | |
| CN1CCC(=C2C3=C(C(=O)CC4=CC=CC=C42)SC=C3)CC1.C(=CC(=O)O)C(=O)O | |
| 425.499 | |
| 425.5 |
| 34580-14-8 | |
| MFCD00079394 | |
| ketotifen fumarate, zaditen, ketotifen hydrogen fumarate, alaway, unii-hbd503woro, hc 20,511 fumarate, ketotifen fumarate usan:jan, ketotifen fumarate salt, hbd503woro | |
| YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N | |
| (E)-but-2-enedioic acid;10-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]thiophen-4-one | |
| 5282408 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 252-100-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DE8260000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures